Merck
Z804703
Hellma® Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 18 μL
Größe auswählen
1 EA
CHF 785.00
CHF 785.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 785.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
CHF 785.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
Suprasil® quartz
Hersteller/Markenname
Hellma 178.712-QS
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
H × B × T
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Öffnung H
8.5 mm
Kammervolumen
18 μL
Weglänge
10 mm
Allgemeine Beschreibung
2 Fenster, Apertur
2 polished windows; Compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes (outside diam. 1.9 mm, inside diam. 1.1 mm, 500 mm long)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)