Merck
Z801666
Hellma® Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.2 mm, chamber volume 12.4 μL
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’180.00
CHF 1’180.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’180.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
CHF 1’180.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Materialien
Suprasil® quartz
Hersteller/Markenname
Hellma 170.700-QS
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
12.4 μL
Weglänge
0.2 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
2 Fenster, Apertur
mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)