Z800864
Hellma® verschliessbare Küvette zur Fluoreszenzmessung
Suprasil® quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3500 μL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
4 windows
Hersteller/Markenname
Hellma 117.200F-QS
Parameter
200-2500 nm spectral range
H × B × T
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
3500 μL
Weglänge
10x10 mm
Allgemeine Beschreibung
macro, semi-micro, for anaerobic applications
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)