Wichtige Dokumente
Y0001951
Hydroxyethylcellulose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
hydroxyethyl-cellulose
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1C(C(C(C(C1CO)OC)O)OCCO)OC2C(OC(C(C2O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)C)CO)COC3OC(C(C(C3O)O)OC)CO
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)