Wichtige Dokumente
Y0001931
Quercitrin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavon-3-rhamnosid, 3-O-Rhamnosylquercetin, Quercetin-3-rhamnosid, Quercimelin, Quercitrosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
quercitrin
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c1-7-15(26)17(28)18(29)21(30-7)32-20-16(27)14-12(25)5-9(22)6-13(14)31-19(20)8-2-3-10(23)11(24)4-8/h2-7,15,17-18,21-26,28-29H,1H3/t7-,15-,17+,18+,21-/m0/s1
InChIKey
OXGUCUVFOIWWQJ-HQBVPOQASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)