Y0001672
Meldonium Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,1,1-Trimethylhydraziniumbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
meldonium
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].[N+](N)(C)(C)C
InChI
1S/C3H11N2.BrH/c1-5(2,3)4;/h4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
OZSMORGFXYBKIU-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)