Y0001548
Labetalol Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)-amino]-ethyl]-benzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
labetalol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)