Wichtige Dokumente
Y0001529
Buflomedil für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Buflomedil -hydrochlorid, 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxy-phenyl)-1-butanon
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
buflomedil
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCCN2CCCC2)c(OC)c1
InChI
1S/C17H25NO4.ClH/c1-20-13-11-15(21-2)17(16(12-13)22-3)14(19)7-6-10-18-8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H
InChIKey
ZDPACSAHMZADFZ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)