Y0001468
Natrium-2-iodhippurat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Sodium o-iodohippurate
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sodium iodohippurate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H8INO3.Na/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13;/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13);/q;+1/p-1
InChIKey
XYITYKDGJLHYPW-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)