Wichtige Dokumente
Y0001088
Cyclopentolat für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cyclopentolat -hydrochlorid, 2-Dimethylaminoethyl 1-hydroxy-α-phenylcyclopentanacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cyclopentolate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
InChI
1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
InChIKey
RHKZVMUBMXGOLL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CHRM3(1131)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)