Y0001077
Iopromid Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Amino-N,N′-bis-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiod-N-methylbenzol-1,3-dicarboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
iopromide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)