Wichtige Dokumente
Y0001055
Tributyl-acetylcitrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Tributyl-2-Acetylcitrat, Acetyltributylcitrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
Beschreibung
API family: acetyltributyl citrate
API-Familie
acetyltributyl citrate
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
InChIKey
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
422.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
217 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)