Wichtige Dokumente
Y0000860
Liothyronin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3,3′,5-Triiod-L-thyronin Natriumsalz, O-(4-Hydroxy-3-iodphenyl)-3,5-diiod-L-tyrosin Natriumsalz, Liothyronin, T3
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
liothyronine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChIKey
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Angaben zum Gen
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)