Y0000481
Dibrompropamidin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dibrompropamidin-diisetionat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dibrompropamidine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H18Br2N4O2.C2H6O4S/c18-12-8-10(16(20)21)2-4-14(12)24-6-1-7-25-15-5-3-11(17(22)23)9-13(15)19;3-1-2-7(4,5)6/h2-5,8-9H,1,6-7H2,(H3,20,21)(H3,22,23);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
InChIKey
BZACJASHKPPTKX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)