Y0000226
Moxonidin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Chlor-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methyl-5-pyrimidinamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
moxonidine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1nc(nc(c1N=C2NCCN2)OC)C
InChI
1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15)
InChIKey
WPNJAUFVNXKLIM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)