Merck
W509348
Sigma-Aldrich
Diethyladipat
≥99%, FG
Synonym(e):
Hexandisäure-1,6-diethylester, NSC 19160, NSC 3363
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCO(CH2)4COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
Beilstein:
1780035
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
09.348
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20-−19 °C (lit.)
Dichte
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
SMILES String
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)