Merck
W474900
Sigma-Aldrich
4-Methylpentyl-4-methylvalerat
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.32
FEMA-Nummer:
4749
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
creamy; tropical; fruity; sweet
SMILES String
O=C(CCC(C)C)OCCCC(C)C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F
Flammpunkt (°C)
61 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)