Merck
W417080
Sigma-Aldrich
Methyl N-acetylanthranilate
≥99%, FG
Synonym(e):
Acetyl methyl anthranilate
Größe auswählen
100 G
CHF 83.90
W417080-SAMPLE
CHF 158.00
1 KG
CHF 262.00
CHF 83.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 83.90
W417080-SAMPLE
CHF 158.00
1 KG
CHF 262.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.20
FEMA-Nummer:
4170
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.649
NACRES:
NA.21
CHF 83.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥99%
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fruity; floral
SMILES String
N(c1c(cccc1)C(=O)OC)C(=O)C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-6-4-3-5-8(9)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
UYQKZKVNYKOXHG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)