Merck
W1386
Millipore
Wilson Blair Agar Basis
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41171607
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
Salmonella spp.
Anwendung
Empfohlen für die Isolierung von Salmonellae.
Komponenten
Zusammensetzung (g/L):
Pepton, spezial, 10.00
Fleischextrakt, 5.00
Dextrose, 10.00
Natriumchlorid, 5.00
Agar, 30.00
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)