Wichtige Dokumente
VT000533
Aspergillus brasiliensis WDCM 00053 Vitroids™
80-130 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
A. brasiliensis WDCM 00053 Vitroids™, Aspergillus brasiliensis WDCM 00053 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
sustainability
Greener Alternative Product
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Eignung
Aspergillus brasiliensis
Aspergillus spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Sonstige Hinweise
Other cell culture collections:
- DSM 1988
- ATCC® 16404
- NCPF 2275
- IHEM 3766
- CIP 104396
(A. niger) < IMI, 1970 < ATCC < Ringel, S.M.
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie zertifizierte Referenzmaterialien zum Thema Mikrobiologie: VITROIDS™, LENTICULE®-Scheiben von Millipore®. Ideal für Lebensmittel-, Getränke- und Cannabistests. Bestellen Sie noch heute!
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.