Wichtige Dokumente
VT000366
Staphylococcus epidermidis WDCM 00036 Vitroids™
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
S. epidermidis WDCM 00036 Vitroids™, Staphylococcus epidermidis WDCM 00036 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards
Größe auswählen
CHF 91.40
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 91.40
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
−20°C
Eignung
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus spp.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Sonstige Hinweise
Other cell culture collections:
- DSM 1798
- ATCC® 12228
- NCTC 13360
- LMG 10273
- CIP 68.21
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie zertifizierte Referenzmaterialien zum Thema Mikrobiologie: VITROIDS™, LENTICULE®-Scheiben von Millipore®. Ideal für Lebensmittel-, Getränke- und Cannabistests. Bestellen Sie noch heute!
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.