STS0017
ECOSURF™ SA-4
Non-ionic surfactant
Synonym(e):
Alcohols ethoxylated propoxylated, Seed oil alcohol ethoxylate 4 EO
Empfohlene Produkte
Qualität
laboratory grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
non-ionic
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Viskosität
29.6 cSt(40 °C)
Übergangstemp.
pour point -8 °C
cloud point 57 °C (10 wt% actives in 25% Dowanol DB)
Löslichkeit
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: dispersible
Dichte
0.9579 g/mL at 20 °C
HLB
7.5
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O(CCCCCC)CCC.O(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O.C8H18O/c1-3-5-6-7-9-10-8-4-2;1-3-5-6-7-8-9-4-2/h3-9H2,1-2H3;3-8H2,1-2H3
InChIKey
QTUGCFPIWBMXQE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)