Wichtige Dokumente
SMB01394
p-Cresol glucuronide
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
p-Tolyl β-D-glucuronide, pCG
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder or crystals
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
white to off-white
Anwendung(en)
metabolomics
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O([C@@H]1O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C2=CC=C(C)C=C2
InChI
1S/C13H16O7/c1-6-2-4-7(5-3-6)19-13-10(16)8(14)9(15)11(20-13)12(17)18/h2-5,8-11,13-16H,1H3,(H,17,18)/t8-,9-,10+,11-,13+/m0/s1
InChIKey
JPAUCQAJHLSMQW-XPORZQOISA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)