SIAL113NN2L
Wide-Mouth Boston Round Bottle. HDPE
capacity 2 L
About This Item
Materialien
high-density polyethylene bottle
natural bottle
natural cap
polypropylene cap
round bottle
wide-mouth bottle
Verpackung
pkg of 3 × 2 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Höhe
245 mm
Kapazität
2 L
Durchmesser
119 mm
Fitting
100-415
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)