Merck
QCMIC206
Millipore
Salmonella - WS QC 4 Level
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
Qualität
certified reference material
Verpackung
set of
Hersteller/Markenname
RTC QC-MIC-206
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Salmonella spp.
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Verpackung
Ein Set enthält 12 sterile Schraubverschluss-Fläschchen mit je einem Vitroid (eine kleine Disk mit den entsprechenden Organismen) und 12 sterile 100 mL Phosphat-gepufferte Lösungen.
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen können dem Analysenzertifikat entnommen werden.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)