Merck
QC1001
Supelco
Nährstoffe C/V Probe 2
certified reference material
Größe auswählen
2 ML
CHF 61.00
CHF 61.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 ML
CHF 61.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 61.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 2 mL
Hersteller/Markenname
RTC QCI-042-2
Konzentration
100% in H2O
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)