Merck
PSRI03
Brechungsindex-Standard bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
Nominal RI Value 1.4023 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Größe auswählen
10 ML
CHF 162.00
CHF 162.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 162.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 162.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
214.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)