PHR8776
N′-(1-Methylazepan-4-yl)-benzohydrazid -hydrochlorid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
1-Methyl-4-(2-benzoylhydrazino)-azapan -hydrochlorid
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP (Catalog No. 1046170)
API-Familie
azelastine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Cl.N1(CCC(CCC1)NNC(=O)c2ccccc2)C
InChI
1S/C14H21N3O.ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);1H
InChIKey
LBMOWZCEDIZQOM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)