PHR3484
Celecoxib Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(E)-4-{2-[1-(p-Tolyl)ethylidene]hydrazineyl}benzenesulfonamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1098570
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)NNC(=C)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C15H17N3O2S/c1-11-3-5-13(6-4-11)12(2)17-18-14-7-9-15(10-8-14)21(16,19)20/h3-10,17-18H,2H2,1H3,(H2,16,19,20)
InChIKey
CEJHSTZWARPOPD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)