PHR3358
3-Amino-5-methyl-isoxazol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
5-Methyl-3-isoxazolamine, NSC 159134
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agentur
traceable to USP 1631533
Verpackung
pkg of 30 mg
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(N)no1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
InChIKey
FKPXGNGUVSHWQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)