PHR3024
Linezolid-verwandte Verbindung C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
(5S)-5-(Aminomethyl)-3-[3-fluor-4-(4-morpholinyl)-phenyl]-2-oxazolidinon, (S)-5-(Aminomethyl)-3-(3-fluor-4-morpholinophenyl)-oxazolidin-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1367592
API-Familie
linezolid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c(ccc(c1)N3C[C@@H](OC3=O)CN)N2CCOCC2
InChI
1S/C14H18FN3O3/c15-12-7-10(18-9-11(8-16)21-14(18)19)1-2-13(12)17-3-5-20-6-4-17/h1-2,7,11H,3-6,8-9,16H2/t11-/m0/s1
InChIKey
VXIWZOWWQMRVRF-NSHDSACASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)