PHR2849
Capecitabin-verwandte Verbindung A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
5′-Deoxy-5-fluor-cytidin, 4-Amino-1-(5-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluorpyrimidin-2(1H)-on
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001643
traceable to USP 1090717
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
capecitabine
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
FC1=CN(C(=O)N=C1N)[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)C
InChI
1S/C9H12FN3O4/c1-3-5(14)6(15)8(17-3)13-2-4(10)7(11)12-9(13)16/h2-3,5-6,8,14-15H,1H3,(H2,11,12,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
InChIKey
YSNABXSEHNLERR-ZIYNGMLESA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)