PHR2594
Timolol-verwandte Verbindung F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
3-Chlor-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol, 4-(4-Chlor-1,2,5-thiadiazol-3-yl)-morpholin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001690
traceable to USP 1667348
API-Familie
timolol
Form
crystals
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
44-47 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
InChIKey
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)