PHR2572
2,6-Dimethylanilin -hydrochlorid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
2,6-Xylidin -hydrochlorid, 2,6-Xylidiniumchlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1605512
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
ropivacaine
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].Nc1c(cccc1C)C.[H+]
InChI
1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
InChIKey
QNWMFJDRMZWZNN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)