Wichtige Dokumente
PHL89572
Astragalosid I
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Astrasieversianin IV, Cyclosieversiosid B
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)[C@@H](O[C@]2([H])OC[C@@H](O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O)CC[C@@]3(C4)[C@@]1([H])[C@@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C[C@]6([H])[C@@]34CC[C@]7(C)[C@]([C@]8(C)O[C@H](C(O)(C)C)CC8)([H])[C@@H](O)C[C@@]67C
InChI
1S/C45H72O16/c1-21(47)56-33-24(50)19-55-38(34(33)57-22(2)48)60-28-11-13-45-20-44(45)15-14-41(7)35(43(9)12-10-29(61-43)40(5,6)54)23(49)17-42(41,8)27(44)16-25(36(45)39(28,3)4)58-37-32(53)31(52)30(51)26(18-46)59-37/h23-38,46,49-54H,10-20H2,1-9H3/t23-,24+,25-,26+,27-,28-,29-,30+,31-,32+,33-,34+,35-,36-,37+,38-,41+,42-,43+,44-,45+/m0/s1
InChIKey
KXHCYYSIAXMSPA-OOCCOBHWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)