Merck
PHL83412
Luteolin-7-diglucuronid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon-7-diglucuronid
Größe auswählen
10 MG
CHF 571.00
CHF 571.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 571.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H26O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
638.48
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 571.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)C(=O)O)Oc3cc4[o]c(c[c](c4c(c3)O)=O)c5cc(c(cc5)O)O
InChI
1S/C27H26O18/c28-9-2-1-7(3-10(9)29)13-6-12(31)15-11(30)4-8(5-14(15)42-13)41-27-23(19(35)18(34)22(44-27)25(39)40)45-26-20(36)16(32)17(33)21(43-26)24(37)38/h1-6,16-23,26-30,32-36H,(H,37,38)(H,39,40)/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23+,26-,27+/m0/s1
InChIKey
PBBVWJQPAZYQDB-DBFWEQBMSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)