Merck
PHL82530
(−)-Englerin A
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
CHF 795.00
CHF 795.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 795.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H34O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.54
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 795.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O1C2(C3C(C(C1(CC2OC(=O)CO)C(C)C)OC(=O)\C=C\c4ccccc4)C(CC3)C)C
InChI
1S/C26H34O6/c1-16(2)26-14-20(30-22(29)15-27)25(4,32-26)19-12-10-17(3)23(19)24(26)31-21(28)13-11-18-8-6-5-7-9-18/h5-9,11,13,16-17,19-20,23-24,27H,10,12,14-15H2,1-4H3/b13-11+
InChIKey
GACOFEKSDCOVMV-ACCUITESSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Diese Substanz ist eine primäre Referenzsubstanz mit zugewiesener absoluter Reinheit (unter Berücksichtigung von chromatografischer Reinheit, Wasser, Lösungsmittelrückständen, anorganischen Verunreinigungen). Der genaue Wert steht auf dem Zertifikat. Hergestellt von der PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)