Merck
NISTRM8820
Artefakt bei der Kalibrierung eines Rasterelektronenmikroskops
NIST® RM 8820
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Das Produkt NISTRM8820 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
chips
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
electron microscopy: suitable
Anwendung(en)
semiconductor
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon (Si)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)