Merck
NISTRM8547
IAEA-N-1 (Stickstoffisotope in Ammoniumsulfat)
NIST® RM 8547
Synonym(e):
Ammoniumsulfat, Mascagnit
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Isotopenreinheit
 15N
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
SMILES String
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)