NISTC1251A
Phosphorus deoxidized copper
NIST® SRM® C1251a, Cu IX
Synonym(e):
Mit Phosphor desoxidiertes Kupfer
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of block
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
SRM C1251A_cert
SRM C1251A_SDS
Sonstige Hinweise
Antimony (Sb), Nickel (Ni), Arsenic (As), Phosphorus (P), Bismuth (Bi), Selenium (Se), Cobalt (Co), Silver (Ag), Gold (Au), Tellurium (Te), Iron (Fe), Tin (Sn), Lead (Pb), Zinc (Zn), Manganese (Mn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Magnesium (Mg), Cadmium (Cd), Silicon (Si), Chromium (Cr), Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)