NIST361
Niedriglegierter Stahl
NIST® SRM® 361, (AISI 4340)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 150 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 361_cert
SRM 361_SDS
Sonstige Hinweise
Aluminum (Al), Neodymium (Nd), Antimony (Sb), Nickel (Ni), Arsenic (As), Niobium (Nb), Calcium (Ca), Phosphorus (P), Carbon (C), Silicon (Si), Cerium (Ce), Silver (Ag), Chromium (Cr), Sulfur (S), Cobalt (Co), Tantalum (Ta), Copper (Cu), Tin (Sn), Lead (Pb), Titanium (Ti), Magnesium (Mg), Tungsten (W), Manganese (Mn), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Zirconium (Zr), Boron (B)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Bismuth (Bi), Oxygen (O), Gold (Au), Praseodymium (Pr), Hafnium (Hf), Selenium (Se), Hydrogen (H), Strontium (Sr), Iron (Fe), Tellurium (Te), Lanthanum (La), Zinc (Zn), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)