N415
Allzweck-Viskositätsstandard, durch UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert
viscosity 796.5 mPa.s (25 °C)
About This Item
Empfohlene Produkte
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Viskosität
796.5 mPa.s(25 °C)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)