Merck
IRMM534B
Al-Legierung
IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 0.5 mm wire
Synonym(e):
Aluminium-Legierung
Größe auswählen
0.5 G
CHF 435.00
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.5 G
CHF 435.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM534B
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)