Merck
IRMM447
Genom-DNA von Listeria monocytogenes (4B, NCTC 11994)
IRMM®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
CHF 32.70
CHF 32.70
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 32.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 32.70
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
IRMM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
genomic analysis
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM447
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
IRMM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)