GX318088098
Radial Purge Window
Short (32 mm) for 3000DV or 2000DV
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Hersteller/Markenname
31-808-8098
Kompatibilität
PerkinElmer Optima 2000/4000/5000/7000 DV Series
PerkinElmer Optima 3000DV, 3100DV, 3200DV, 3300DV
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)