Merck
GX318000018
Supelco
Quarz-Brennerhaube
for Optima 2000/4000/5000/7000
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Hersteller/Markenname
31-800-0018
Kompatibilität
PerkinElmer Optima 2000/4000/5000/7000 DV Series
PerkinElmer Optima 4300V, 5300V, 7300V (ICP-OES)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)