Merck
GX308070516
Supelco
Quarzbrenner
with 1.0 mm Injector
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
NACRES:
SB.32
Qualität
for Agilent7500
with 1.0 mm Injector
Hersteller/Markenname
(30-807-0516)
Kompatibilität
Agilent/HP 7500
Allgemeine Beschreibung
Choose GAZ-0604 GazFit Connectors for easy connection of gas tubes to torch side arms
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)