Merck
ERMBF419B
Zuckerrüben GVO Standard für H7-1
ERM®, certified reference material, level 1, for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
Größe auswählen
1 G
CHF 57.30
CHF 57.30
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 57.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 57.30
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
Agentur
ERM®
Zusammensetzung
H7-1 sugar beet, 100%
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBF419B
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)