Merck
ERMBC403
Cucumber (pesticides)
ERM®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’260.00
CHF 1’260.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’260.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’260.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
agriculture
Format
matrix material
Lagertemp.
−70°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBC403
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Pesticides: Acetamiprid, Azoxystrobin, Carbendazim, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Diazinon, a-Endosulfan, Fenitrothion, Imazalil, Imidacloprid, Iprodione, Malathion, Methomyl, Tebuconazole, Thiabendazole
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)