Merck
ERMAD482
Wiederkäuer-pDNA-Kalibriersubstanz
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMAD482
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)